Print…
Hidróxido de cálcio, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Slaked lime, Calcium dihydroxide
MQ300
1.02047.0500 1.02047.1000 1.02047.9050
1.02047.0500EA 50.2 EUR
1.02047.0500 1.02047.1000 1.02047.9050
Hidróxido de cálcio, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Hidróxido de cálcio
Fórmula: Ca(OH)₂
Peso Molecular: 74.09 g/mol
Ponto de Fusão: 550
Densidade: 2.24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010901
Número CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
Merck Index: 13,01675
Encomendar
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 550 °C (decomposition)
Molar Mass 74.09 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 2850 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.24 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (H2O, 20 °C) (saturated solution)