Print…
Hidróxido de cálcio 95+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
403850010 403850025
ACRO403850010EA 69.2 EUR
ACRO403850010 ACRO403850025
Hidróxido de cálcio 95+% ACS
Hidróxido de cálcio
Fórmula: Ca(OH)₂
Ponto de ebulição: 2850 °C
Densidade: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010901
Número CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Encomendar
Appearance White Powder
Titration with HCl ≤3.0 % (CaCO3)
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Magnesium (Mg) ≤5000 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Strontium (Sr) ≤500 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤30 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in HCl)