Print…
Hidróxido de cálcio 98%, extra_pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Slaked lime, Calcium dihydroxide
219180010 219180025 219181000 219185000 219180100
ACRO219180010EA 64.9 EUR
ACRO219180010 ACRO219180025 ACRO219181000 ACRO219185000 ACRO219180100
Hidróxido de cálcio 98%, extra_pure
Hidróxido de cálcio
Fórmula: Ca(OH)₂
Peso Molecular: 74.09 g/mol
Ponto de ebulição: 2850 °C
Ponto de Fusão: 580 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010901
Número CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
Merck Index: 13,01675
Encomendar
Appearance Off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Identification Passes tests
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Mg and alkali salts (SO4) ≤2.5 %