Barium hydroxide, anidro 94-98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 94-98%
CAS No.: 17194-00-2
Molecular Formula: Ba(OH)2
Formula Weight: 171.36
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 12.5
Melting Point: 408°
Merck Reference: 14,977
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00003443
Fórmula:
H₂BaO₂ Ponto de Fusão: 408 °C Densidade: 2,18 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003443 Número CAS: 17194-00-2 EINECS: 241-234-5 UN: 3262 ADR: 8,III Merck Index: 14,977 |