Print…
Oxido de Estrôncio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
415138-10G 415138-50G
SIAL415138-10GEA 102 EUR
SIAL415138-10G SIAL415138-50G
Oxido de Estrôncio, Sigma-Aldrich®
Oxido de Estrôncio
Fórmula: SrO
Ponto de ebulição: 3000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2430 °C
Densidade: 4,7 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00049558
Número CAS: 1314-11-0
EINECS: 215-219-9
UN: 3262
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09009