Print…
Óxido de Magnésio pesado ≥96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Magnesia usta
44237.22 44237.36 44237.A1
44237.22EA 76.9 EUR
44237.22 44237.36 44237.A1
Óxido de Magnésio pesado ≥96%
Óxido de Magnésio
Purity: 96% CAS No.: 1309-48-4 Molecular Formula: MgO Formula Weight: 40.30 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 3.58 Refractive Index: 1.736 Odour: Odourless Melting Point: 2852° Boiling Point: 3600° Merck Reference: 14,5677 MDL No.: MFCD00011109
Fórmula: MgO
Peso Molecular: 40.3 g/mol
Ponto de ebulição: 3600 °C
Ponto de Fusão: 2852 °C
Densidade: 3.58
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011109
Número CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 14,5677