Print…
Óxido de Magnésio leve ≥97%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
25054.298EA 65.9 EUR
25054.298 25054.367
Óxido de Magnésio leve ≥97%, TECHNICAL
Óxido de Magnésio
Fórmula: MgO
Ponto de ebulição: 3600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2800 °C
Densidade: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00011109
Número CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Encomendar
Assay (on calcinated product) Min. 97 %
Loss on ignition Max. 8 %
Silica Max. 1.5 %