Print…
Óxido de Magnésio reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05865.0100 1.05865.0500 1.05865.9025
1.05865.0100EA 170 EUR
1.05865.0100 1.05865.0500 1.05865.9025
Óxido de Magnésio reagente analítico, Supelco®
Óxido de Magnésio
Fórmula: MgO
Ponto de ebulição: 3600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2800 °C
Densidade: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00011109
Número CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 2800 °C
Molar Mass 40.3 g/mol
Bulk Density 100 kg/m3
Boiling Point 3600 °C (1000 hPa)
Density 3.58 g/cm3 (25 °C)
pH 10.3 (H2O, 20 °C) (saturated solution)