Óxido de Magnésio ≥99.95% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Magnesia usta
43196.22
43196.14
43196.22EA
447
EUR
43196.22
43196.14
Óxido de Magnésio ≥99.95% (baseado em metais)
Óxido de Magnésio
Purity: 99.95%
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: 3-6mm Fused Lump
Density: 3.58
Refractive Index: 1.736
Odour: Odourless
Melting Point: 2852°
Boiling Point: 3600°
Merck Reference: 14,5677
MDL No.: MFCD00011109
For vacuum deposition
Fórmula:
MgO Peso Molecular: 40.3 g/mol Ponto de ebulição: 3600 °C Ponto de Fusão: 2852 °C Densidade: 3.58 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011109 Número CAS: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 14,5677 |