Print…
Óxido de Magnésio substrato 10x10x0.5mm, polido de um lado 111 orientation
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40273.KT 40273.KU
40273.KTEA 147 EUR
40273.KT 40273.KU
Óxido de Magnésio substrato 10x10x0.5mm, polido de um lado 111 orientation
Óxido de Magnésio
Molecular Formula: MgO MDL No.: MFCD00011109
Fórmula: MgO
Ponto de ebulição: 3600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2800 °C
Densidade: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011109
Número CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700