Print…
Óxido de Magnésio substrato 10x10x1mm, polido de um lado 100 orientation
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38503.KT 38503.KU
38503.KTEA 164 EUR
38503.KT 38503.KU
Óxido de Magnésio substrato 10x10x1mm, polido de um lado 100 orientation
Óxido de Magnésio
Molecular Formula: MgO MDL No.: MFCD00011109
Fórmula: MgO
Ponto de ebulição: 3600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2800 °C
Densidade: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011109
Número CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700