Óxido de Magnésio ≥99.95% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
36214.14
36214.22
36214.14EA
115
EUR
36214.14
36214.22
Óxido de Magnésio ≥99.95% (baseado nos metais)
Óxido de Magnésio
Purity: 99.95%
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: 3-12mm Fused Lump
Density: 3.58
Refractive Index: 1.736
Odour: Odourless
Melting Point: 2852°
Boiling Point: 3600°
Merck Reference: 14,5677
MDL No.: MFCD00011109
Fórmula:
MgO Ponto de ebulição: 3600 °C Ponto de Fusão: 2852 °C Densidade: 3,58 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011109 Número CAS: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 14,5677 |