Print…
Óxido de Magnésio 99.99% (baseado em traços de metais), extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Magnesia usta
193430100 193430500
ACRO193430100EA 62.6 EUR
ACRO193430100 ACRO193430500
Óxido de Magnésio 99.99% (baseado em traços de metais), extra puro
Óxido de Magnésio
Fórmula: MgO
Peso Molecular: 40.3 g/mol
Ponto de ebulição: 3600 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 2800 °C
Densidade: 3.58 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011109
Número CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Encomendar
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %