Print…
Óxido de cálcio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
208159-100G 208159-25G 208159-500G
SIAL208159-100GEA 256 EUR
SIAL208159-100G SIAL208159-25G SIAL208159-500G
Óxido de cálcio, Sigma-Aldrich®
Óxido de cálcio
Fórmula: CaO
Peso Molecular: 56.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2850
Ponto de Fusão: 2580
Densidade: 3.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010911
Número CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691