Print…
Óxido de cálcio, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.02109.1000 1.02109.9025
1.02109.1000EA 83.6 EUR
1.02109.1000 1.02109.9025
Óxido de cálcio, Supelco®
Óxido de cálcio
Fórmula: CaO
Ponto de ebulição: 2850 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2580 °C
Densidade: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010911
Número CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691