Print…
Óxido de cálcio ≥99.998% (baseado em metais) (excluding other alkaline earth and alkali metals 130 ppm max), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
10684.04 10684.09 10684.18 10684.30 10684.03
10684.04EA 73.2 EUR
10684.04 10684.09 10684.18 10684.30 10684.03
Óxido de cálcio ≥99.998% (baseado em metais) (excluding other alkaline earth and alkali metals 130 ppm max), Puratronic®
Óxido de cálcio
Purity: 99.998% CAS No.: 1305-78-8 Molecular Formula: CaO Formula Weight: 56.08 Physical Form: Powder Density: 3.37 Refractive Index: 1.8300 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2572° Boiling Point: 2850° Merck Reference: 14,1686 MDL No.: MFCD00010911
Fórmula: CaO
Peso Molecular: 56.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2850 °C
Ponto de Fusão: 2572 °C
Densidade: 3.37
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010911
Número CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN: 1910
ADR: 8 III
Merck Index: 14,1686