Print…
Óxido de cálcio 97+%, pó para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
422830010 422830025
ACRO422830010EA 30.7 EUR
ACRO422830010 ACRO422830025
Óxido de cálcio 97+%, pó para análise
Óxido de cálcio
Fórmula: CaO
Peso Molecular: 56.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2850 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 2570 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010911
Número CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN: 1910
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01691
Encomendar
Appearance White to off-white to light yellow Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (CaO) on dry substance
Nitrate (NO3) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤1 % (in acetic acid)
NH4OH precipitate ≤2.0 %
Loss on ignition ≤5 %