Print…
Óxido de cálcio 96%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
196910010 196910025
ACRO196910010EA 31.9 EUR
ACRO196910010 ACRO196910025
Óxido de cálcio 96%, extra puro
Óxido de cálcio
Fórmula: CaO
Ponto de ebulição: 2850 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2570 °C
Densidade: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010911
Número CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN: 1910
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01691
Encomendar
Appearance White to light beige Powder
Titration Complexometric ≥95 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.5 % (in HCl)
Loss on ignition ≤3.5 % (800°C)
Mg and alkali salts (SO4) ≤2.5 %