Print…
Óxido de bário, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
288497-250G 288497-50G
SIAL288497-250GEA 1170 EUR
SIAL288497-250G SIAL288497-50G
Óxido de bário, Sigma-Aldrich®
Óxido de bário
Fórmula: BaO
Ponto de ebulição: ∼2000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼1920 °C
Densidade: ∼5,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003453
Número CAS: 1304-28-5
EINECS: 215-127-9
UN: 1884
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01015