Óxido de bário ≥99.5% (baseado em metais excluindo Sr) (máx. 0,05% Sr)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44440.14
44440.22
44440.14EA
321
EUR
44440.14
44440.22
Óxido de bário ≥99.5% (baseado em metais excluindo Sr) (máx. 0,05% Sr)
Óxido de bário
Purity: 99.5%
CAS No.: 1304-28-5
Molecular Formula: BaO
Formula Weight: 153.33
Physical Form: Powder
Density: 5.7
Refractive Index: 1.98
Melting Point: 1923°
Merck Reference: 14,986
UN No.: 1884
MDL No.: MFCD00003453
Fórmula:
BaO Ponto de ebulição: ∼2000 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1923 °C Densidade: 5,7 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003453 Número CAS: 1304-28-5 EINECS: 215-127-9 UN: 1884 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,986 |