Print…
Nitrato de estrôncio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
204498-10G 204498-50G
SIAL204498-10GEA 192 EUR
SIAL204498-10G SIAL204498-50G
Nitrato de estrôncio, Sigma-Aldrich®
Nitrato de estrôncio
Fórmula: Sr(NO₃)₂
Peso Molecular: 211.63 g/mol
Ponto de ebulição: 645
Ponto de Fusão: 570
Densidade: 2.113 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011248
Número CAS: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08926