Print…
Nitrato de bário, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
202754-100G 202754-25G
SIAL202754-100GEA 247 EUR
SIAL202754-100G SIAL202754-25G
Nitrato de bário, Sigma-Aldrich®
Nitrato de bário
Fórmula: Ba(NO₃)₂
Peso Molecular: 261.34 g/mol
Ponto de Fusão: ∼592 °C
Densidade: ∼3.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003442
Número CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,00986