Print…
Barium manganate tech. 90%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Barium manganate(VI)
L13172.06 L13172.14
L13172.06EA 28.2 EUR
L13172.06 L13172.14
Barium manganate tech. 90%, Grau técnico
Barium manganate
Purity: 90% CAS No.: 7787-35-1 Molecular Formula: BaMnO4 Formula Weight: 256.28 Merck Reference: 14,981 UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00011514
Fórmula: BaMnO₄
Peso Molecular: 256.27 g/mol
Densidade: 4.850
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011514
Número CAS: 7787-35-1
EINECS: 232-109-6
UN: 3087
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,981