Print…

Iodeto de Estrôncio, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

466336-10G 466336-2G
SIAL466336-10GEA 420 EUR
SIAL466336-10G SIAL466336-2G
Iodeto de Estrôncio, Sigma-Aldrich®
Iodeto de Estrôncio
Fórmula: I₂Sr
Peso Molecular: 341.43 g/mol
Ponto de Fusão: 515
Densidade: 4.437 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00049557
Número CAS: 10476-86-5
EINECS: 233-972-1
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09005

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR