Print…
Magnesium iodide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
394599-25G 394599-5G
SIAL394599-25GEA 378 EUR
SIAL394599-25G SIAL394599-5G
Magnesium iodide, Sigma-Aldrich®
Magnesium iodide
Fórmula: MgI₂
Peso Molecular: 278.11 g/mol
Ponto de Fusão: 637
Densidade: 3.89 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00049485
Número CAS: 10377-58-9
EINECS: 233-825-1
Merck Index: 12,05707