Magnesium iodide, ultra seco ≥99.996% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Ampulado sob árgon
44310.14
44310.22
44310.14EA
557
EUR
44310.14
44310.22
Magnesium iodide, ultra seco ≥99.996% (baseado em metais)
Magnesium iodide
Purity: 99.996%
CAS No.: 10377-58-9
Molecular Formula: I2Mg
Formula Weight: 278.12
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 637° dec.
Merck Reference: 14,5671
MDL No.: MFCD00049485
Fórmula:
MgI₂ Peso Molecular: 278.11 g/mol Ponto de Fusão: 637 °C (decomposição) Densidade: 3.89 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049485 Número CAS: 10377-58-9 EINECS: 233-825-1 Merck Index: 14,5671 |