Print…
Barium iodide, anidro ≥99.995% (baseado em traços de metais), contas −10 mesh, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
413615-25G 413615-5G
SIAL413615-25GEA 983 EUR
SIAL413615-25G SIAL413615-5G
Barium iodide, anidro ≥99.995% (baseado em traços de metais), contas −10 mesh, Sigma-Aldrich®
Barium iodide
Fórmula: BaI₂
Ponto de Fusão: 714 °C
Densidade: 5,15 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003452
Número CAS: 13718-50-8
EINECS: 237-276-9
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01009