Print…
Hidreto de cálcio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Calcium dihydride
213268-100G 213268-500G
SIAL213268-100GEA 184 EUR
SIAL213268-100G SIAL213268-500G
Hidreto de cálcio, Sigma-Aldrich®
Hidreto de cálcio
Fórmula: H₂Ca
Peso Molecular: 42.09 g/mol
Ponto de Fusão: 816
Densidade: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010897
Número CAS: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
Merck Index: 13,01674