Print…
Hidreto de cálcio para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Calcium dihydride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02100.0100 8.02100.0500
8.02100.0100EA 130 EUR
8.02100.0100 8.02100.0500
Hidreto de cálcio para síntese, Sigma-Aldrich®
Hidreto de cálcio
Fórmula: H₂Ca
Peso Molecular: 42.09 g/mol
Ponto de Fusão: 816
Densidade: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010897
Número CAS: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,01674