Print…
Hidreto de cálcio ∼92%, pó grosso
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A16242.0B A16242.18 A16242.30
A16242.0BEA 674 EUR
A16242.0B A16242.18 A16242.30
Hidreto de cálcio ∼92%, pó grosso
Hidreto de cálcio
Purity: 92% CAS No.: 7789-78-8 Molecular Formula: CaH2 Formula Weight: 42.10 Odour: Odourless Melting Point: 600° dec. UN No.: 1404 MDL No.: MFCD00010897
Fórmula: H₂Ca
Ponto de Fusão: 600 °C (decomposição)
Densidade: 1,900
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010897
Número CAS: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,1672