Hidreto de cálcio 90-95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
19106.14
19106.22
19106.14EA
77.2
EUR
19106.14
19106.22
Hidreto de cálcio 90-95%
Hidreto de cálcio
Purity: 90-95%
CAS No.: 7789-78-8
Molecular Formula: CaH2
Formula Weight: 42.10
Physical Form: 2mm & down
Density: 1.900
Melting Point: 600° dec.
Merck Reference: 14,1672
UN No.: 1404
MDL No.: MFCD00010897
Fórmula:
H₂Ca Ponto de Fusão: 600 °C (decomposição) Densidade: 1,900 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010897 Número CAS: 7789-78-8 EINECS: 232-189-2 UN: 1404 ADR: 4.3,I Merck Index: 14,1672 |