Print…
Hidreto de cálcio ∼ 93%, pedaços 10-100 mm, extra puro , up to 10% powder
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
199961000 199965000
ACRO199961000EA 87.4 EUR
ACRO199961000 ACRO199965000
Hidreto de cálcio ∼ 93%, pedaços 10-100 mm, extra puro , up to 10% powder
Hidreto de cálcio
Fórmula: H₂Ca
Ponto de Fusão: 675 °C
Densidade: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010897
Número CAS: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,01674
Encomendar
Appearance Grey Irregular pieces and/or lumps
Assay ≥92 % (Total Ca)
Particle size 10 to 100 mm (containing up to 10% fines)
Chloride (Cl) ≤5000 ppm
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Hydrogen (H) ≥980 ml/g CaH2
Iron (Fe) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤8000 ppm
Nitrogen (N) ≤2000 ppm