Print…
Fluoreto de estrôncio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
450030-10G 450030-50G
SIAL450030-10GEA 175 EUR
SIAL450030-10G SIAL450030-50G
Fluoreto de estrôncio, Sigma-Aldrich®
Fluoreto de estrôncio
Fórmula: F₂Sr
Peso Molecular: 125.62 g/mol
Ponto de ebulição: 2460
Ponto de Fusão: 1477
Densidade: 4.24 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011251
Número CAS: 7783-48-4
EINECS: 232-000-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09002