Fluoreto de estrôncio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
12201.30
12201.A1
12201.A7
12201.30EA
88
EUR
12201.30
12201.A1
12201.A7
Fluoreto de estrôncio ≥99%
Fluoreto de estrôncio
Purity: 99% min
CAS No.: 7783-48-4
Molecular Formula: SrF2
Formula Weight: 125.62
Physical Form: Powder
Density: 4.240
Refractive Index: 1.442
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1473°
Solubility: Slightly soluble in water (11.7mg at 18°C/100ml), dilute acids. Decomposes in strong acids
Merck Reference: 14,8842
MDL No.: MFCD00011251
Fórmula:
F₂Sr Peso Molecular: 125.62 g/mol Ponto de ebulição: 2460 Ponto de Fusão: 1473 °C Densidade: 4.240 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011251 Número CAS: 7783-48-4 EINECS: 232-000-3 UN: 3288 Merck Index: 12,09002 |