Fluoreto de estrôncio ≥99.99% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10878.06
10878.14
10878.22
10878.06EA
75.6
EUR
10878.06
10878.14
10878.22
Fluoreto de estrôncio ≥99.99% (baseado em metais), Puratronic®
Fluoreto de estrôncio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7783-48-4
Molecular Formula: SrF2
Formula Weight: 125.62
Physical Form: Powder
Density: 4.240
Refractive Index: 1.442
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1473°
Merck Reference: 14,8842
MDL No.: MFCD00011251
Fórmula:
F₂Sr Peso Molecular: 125.62 g/mol Ponto de ebulição: 2460 Ponto de Fusão: 1473 °C Densidade: 4.240 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011251 Número CAS: 7783-48-4 EINECS: 232-000-3 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,8842 |