Print…
Fluoreto de Magnésio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
343188-250G 343188-25G
SIAL343188-250GEA 393 EUR
SIAL343188-250G SIAL343188-25G
Fluoreto de Magnésio, Sigma-Aldrich®
Fluoreto de Magnésio
Fórmula: MgF₂
Peso Molecular: 62.3 g/mol
Ponto de ebulição: 2260
Ponto de Fusão: 1266
Densidade: 3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011108
Número CAS: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 12,05701