Print…
Magnesium fluoride hydrate (≥87% MgF₂)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12830.0E A12830.36
A12830.0EEA 151 EUR
A12830.0E A12830.36
Magnesium fluoride hydrate (≥87% MgF₂)
Magnesium fluoride hydrate
CAS No.: 7783-40-6 Molecular Formula: MgF2.xH2O Formula Weight: 62.30(anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,5665 MDL No.: MFCD00011108
Fórmula: F₂Mg·H₂O
Ponto de Fusão: 1266 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011108
Número CAS: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 14,5665