Fluoreto de Magnésio ≥99.9% (baseado em metais excluindo Ca, Na) (máx. 1% Ca + Na)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
36391.14
36391.22
36391.14EA
95.3
EUR
36391.14
36391.22
Fluoreto de Magnésio ≥99.9% (baseado em metais excluindo Ca, Na) (máx. 1% Ca + Na)
Fluoreto de Magnésio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7783-40-6
Molecular Formula: F2Mg
Formula Weight: 62.30
Physical Form: 3-6mm Vacuum Melted Lump
Density: 3.148
Refractive Index: 1.35-1.38
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1261°
Merck Reference: 14,5665
MDL No.: MFCD00011108
Vacuum deposition
Fórmula:
MgF₂ Ponto de ebulição: 2260 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1261 °C Densidade: 3,148 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011108 Número CAS: 7783-40-6 EINECS: 231-995-1 Merck Index: 14,5665 |