Fluoreto de Magnésio ≥99% (baseado em metais excluindo Ca, Na) (máx. 1% Ca + Na)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
35807.18
35807.30
35807.A1
35807.18EA
85.7
EUR
35807.18
35807.30
35807.A1
Fluoreto de Magnésio ≥99% (baseado em metais excluindo Ca, Na) (máx. 1% Ca + Na)
Fluoreto de Magnésio
Purity: 99%
CAS No.: 7783-40-6
Molecular Formula: MgF2
Formula Weight: 62.30
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 3.148
Refractive Index: 1.35-1.38
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 1261°
Solubility: Sparingly soluble in water. Slightly soluble in dilute HNO3
Merck Reference: 14,5665
MDL No.: MFCD00011108
Fórmula:
MgF₂ Ponto de ebulição: 2260 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1261 °C Densidade: 3,148 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011108 Número CAS: 7783-40-6 EINECS: 231-995-1 Merck Index: 14,5665 |