Fluoreto de Magnésio ≥99.9% (baseado em metais), Grau óptico Optical Grade
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
11021.09
11021.18
11021.09EA
145
EUR
11021.09
11021.18
Fluoreto de Magnésio ≥99.9% (baseado em metais), Grau óptico Optical Grade
Fluoreto de Magnésio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7783-40-6
Molecular Formula: MgF2
Formula Weight: 62.30
Physical Form: Broken Crystals
Density: 3.148
Refractive Index: 1.35-1.38
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1261°
Merck Reference: 14,5665
MDL No.: MFCD00011108
Fórmula:
MgF₂ Peso Molecular: 62.3 g/mol Ponto de ebulição: 2260 Ponto de Fusão: 1261 °C Densidade: 3.148 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011108 Número CAS: 7783-40-6 EINECS: 231-995-1 Merck Index: 14,5665 |