Print…
Fluoreto de cálcio
Fornecedor: Merck
Atenção
1.02840.1000 1.02840.9050
1.02840.1000EA 188 EUR
1.02840.1000 1.02840.9050
Fluoreto de cálcio
Fluoreto de cálcio
Fórmula: CaF₂
Ponto de ebulição: 2500 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1418 °C
Densidade: 3,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010907
Número CAS: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 13,01669