Print…
Fluoreto de cálcio 97%, precipitado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10176.0B A10176.0I A10176.30
A10176.0BEA 138 EUR
A10176.0B A10176.0I A10176.30
Fluoreto de cálcio 97%, precipitado
Fluoreto de cálcio
Purity: 97% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Refractive Index: 1.434 Odour: Odourless Boiling Point: ca 2500° Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
Fórmula: CaF₂
Peso Molecular: 78.07 g/mol
Ponto de ebulição: ∼2500 °C
Ponto de Fusão: 1403 °C
Densidade: 3.18
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010907
Número CAS: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 14,1667