Print…
Fluoreto de cálcio, anidro 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
218250100 218251000 218255000
ACRO218250100EA 20.3 EUR
ACRO218250100 ACRO218251000 ACRO218255000
Fluoreto de cálcio, anidro 99%, puro
Fluoreto de cálcio
Fórmula: CaF₂
Ponto de ebulição: 2500 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 1402 °C
Densidade: 3,18 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010907
Número CAS: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 13,01669
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥98.5 % (CaF2)