Fluoreto de bário, ultra seco ≥99.998% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampolado sob argônio
38610.09
38610.18
38610.09EA
115
EUR
38610.09
38610.18
Fluoreto de bário, ultra seco ≥99.998% (baseado em metais)
Fluoreto de bário
Purity: 99.998%
CAS No.: 7787-32-8
Molecular Formula: BaF2
Formula Weight: 175.36
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.83
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1353°
Boiling Point: 2260°
Merck Reference: 14,974
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003450
Fórmula:
BaF₂ Ponto de ebulição: 2260 °C Ponto de Fusão: 1353 °C Densidade: 4,83 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003450 Número CAS: 7787-32-8 EINECS: 232-108-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,974 |