Print…
Fluoreto de bário, Grau óptico Optical Grade
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
14057.06 14057.14 14057.22
14057.06EA 49.2 EUR
14057.06 14057.14 14057.22
Fluoreto de bário, Grau óptico Optical Grade
Fluoreto de bário
CAS No.: 7787-32-8 Molecular Formula: BaF2 Formula Weight: 175.36 Physical Form: Broken Crystals Density: 4.83 Refractive Index: 1.4741 Odour: Odourless Melting Point: 1353° Boiling Point: 2260° Merck Reference: 14,974 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00003450
Fórmula: BaF₂
Peso Molecular: 175.33 g/mol
Ponto de ebulição: 2260 °C
Ponto de Fusão: 1353 °C
Densidade: 4.83
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003450
Número CAS: 7787-32-8
EINECS: 232-108-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,974