Fluoreto de bário ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 7787-32-8
Molecular Formula: BaF2
Formula Weight: 175.36
Physical Form: -40 Mesh Powder
Density: 4.83
Refractive Index: 1.4741
Odour: Odourless
Melting Point: 1353°
Boiling Point: 2260°
Solubility: Soluble in HCl, HNO3, HF, and aqueous solutions of ammonium chloride
Merck Reference: 14,974
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003450
Ceramic flux, glass manufacture, electronics, and dry-film lubricants
Fórmula:
BaF₂ Ponto de ebulição: 2260 °C Ponto de Fusão: 1353 °C Densidade: 4,83 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003450 Número CAS: 7787-32-8 EINECS: 232-108-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,974 |