Fluoreto de bário ≥99.99% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10647.14
10647.22
10647.36
10647.88
10647.14EA
152
EUR
10647.14
10647.22
10647.36
10647.88
Fluoreto de bário ≥99.99% (baseado em metais), Puratronic®
Fluoreto de bário
Purity: 99.99%
CAS No.: 7787-32-8
Molecular Formula: BaF2
Formula Weight: 175.36
Physical Form: Powder
Density: 4.83
Refractive Index: 1.4741
Odour: Odourless
Melting Point: 1353°
Boiling Point: 2260°
Merck Reference: 14,974
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003450
Fórmula:
BaF₂ Ponto de ebulição: 2260 °C Ponto de Fusão: 1353 °C Densidade: 4,83 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003450 Número CAS: 7787-32-8 EINECS: 232-108-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,974 |