Cromato de estrconcio ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
89026.30
89026.A1
89026.30EA
93.5
EUR
89026.30
89026.A1
Cromato de estrconcio ≥95%
Cromato de estrconcio
CAS No.: 7789-06-2
Molecular Formula: SrCrO4
Formula Weight: 203.61
Physical Form: Powder
Density: 3.895
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8841
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00049549
Fórmula:
CrO₄Sr Densidade: 3,895 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049549 Número CAS: 7789-06-2 EINECS: 232-142-6 UN: 3087 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,8841 |