Print…
Cromato de bário, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
401056-1KG 401056-250G
SIAL401056-1KGEA 412 EUR
SIAL401056-1KG SIAL401056-250G
Cromato de bário, Sigma-Aldrich®
Cromato de bário
Fórmula: BaCrO₄
Ponto de Fusão: 1400 °C
Densidade: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014180
Número CAS: 10294-40-3
EINECS: 233-660-5
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,00999