Cromato de bário ≥99.995% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11124.06
11124.14
11124.06EA
74.6
EUR
11124.06
11124.14
Cromato de bário ≥99.995% (baseado nos metais), Puratronic®
Cromato de bário
Purity: 99.998%
CAS No.: 10294-40-3
Molecular Formula: BaCrO4
Formula Weight: 253.33
Physical Form: Powder
Density: 4.50
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,972
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00014180
Fórmula:
BaCrO₄ Ponto de Fusão: 1400 °C Densidade: 4,50 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014180 Número CAS: 10294-40-3 EINECS: 233-660-5 UN: 1479 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,972 |